Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Intervalo de pH | Desde 5,5 hasta 9 |
| Formato | Rollo |
| Graduaciones | 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de pH |