Learn More
Macherey-Nagel™ pH Neutral Litmus Paper
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 5 a 8
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De rojo a violeta a azul |
| Intervalo de pH | De 5 a 8 |
| Formato | Reel |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de reacciones ácidas y alcalinas |
| Cantidad | 1 Each |
| Tipo | pH Paper |
| Longitud (métrico) | 5000 mm |
| Anchura (métrico) | 7 mm |