Description
- Accesorio
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Detergente |
| Color-coded | No |
| Formulario | Clear Liquid |
| pH | Neutral |
| Scent | Original |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| filtradas por | Con filtro |
| Show More |