Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras de papel de tornasol para pH
Código de producto. 10190001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 8 a 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10190001 De 8 a 5 paquete de 100
1 options
Código de producto. 10190001
Marca: Macherey-Nagel™ 91126
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
  • Color change from blue to red
  • Store in a cool, dry place
  • Avoid exposure to sunlight and moisture
  • Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Especificaciones
Indicador de color Azul a rojo
Intervalo de pH De 8 a 5
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de reacciones ácidas y alcalinas
Cantidad 100/paq.
Tipo Papel de pH