Descripción
- Los papeles indicadores de pH llevan en el mercado desde hace décadas y son el estándar reconocido para muchas aplicaciones
- Para cada valor de pH, estos papeles muestran un solo color que puede coincidir con la escala de colores en intervalos de unidad de pH de 0,2–1
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 9 hasta 13 |
| Cantidad | 1 bobina de 5 m × 7 mm |
| Tipo | Papel indicador de pH, recarga |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |