Learn More
Fisherbrand™ Tiras de papel indicadoras de pH
Código de producto. 15384184 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
4,5 a 10
6 a 7,7
De 0 a 14
De 2 a 9
De 7.5 a 9.5
Desde 0 hasta 6
Desde 0,3 hasta 2,3
Desde 3,1 hasta 8,3
Desde 3,6 hasta 6,1
Desde 5,1 hasta 7,2
Desde 6 hasta 10
Desde 7 hasta 14
Tamaño de la unidad:
100 PCS
100 unidades
paquete de 100
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
15384184 Desde 5,1 hasta 7,2 100 unidades
10642751 De 0 a 14 paquete de 100
11966106 Desde 0 hasta 6 paquete de 100
10353641 Desde 3,6 hasta 6,1 paquete de 100
10333501 4,5 a 10 paquete de 100
11386454 6 a 7,7 paquete de 100
11996056 Desde 7 hasta 14 paquete de 100
11346454 Desde 0,3 hasta 2,3 paquete de 100
11316454 De 2 a 9 paquete de 100
11376454 Desde 5,1 hasta 7,2 100 PCS
11396454 De 7.5 a 9.5 paquete de 100
11360395 Desde 3,1 hasta 8,3 paquete de 100
10070552 Desde 6 hasta 10 paquete de 100
13 options
Código de producto. 15384184
Marca: Fisherbrand™ 92140
Mida el valor de pH de forma rápida y sencilla directamente en el punto de interés. Las tiras de papel indicador de pH Macherey-Nagel™ están listas para su uso en cualquier momento y no necesitan ninguna calibración, configuración ni mantenimiento.' Por lo tanto, son perfectas en gran variedad de entornos, como: laboratorios químicos, industria, productos lácteos, producción, universidades, escuelas y procesamiento de alimentos.
Mida el valor de pH de forma rápida y sencilla directamente en el punto de interés.Las tiras de papel indicador de pH Fisherbrand™ están listas para su uso en cualquier momento y no necesitan ninguna calibración, configuración ni mantenimiento.'Por lo tanto, son perfectas en gran variedad de entornos y aplicaciones, como: laboratorios químicos, industria, productos lácteos, producción, universidades, escuelas y procesamiento de alimentos.
85 mm x 6 mm tiras con diferentes papeles indicadores sellados en cada tira. El pH se determina mediante comparación con una tabla de colores suministrada. Las tiras son lo bastante largas para evitar el contacto entre los dedos y la muestra de análisis.
  • Proporciona mediciones excepcionales de forma segura en el intervalo de pH designado
  • La escala de colores en la caja de tiras reactivas permite la comparación exacta con el color que aparece en la almohadilla de la tira reactiva
  • El indicador está unido de manera covalente en las almohadillas y no entra en la muestra, esto es, puede dejarse en la muestra por un tiempo indefinido sin riesgo de contaminación.–
  • El mango de plástico hidrófobo protege al usuario de las muestras y permite realizar pruebas de pH en recipientes estrechos y profundos
  • Disponible en una caja plana para que quepan en tu bolsillo
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 5,1 hasta 7,2
Incluye Tabla de comparación de colores
Cantidad 100 tiras
Tipo Tira de papel indicador de pH