Includes
Celda y soporte
- Proporciona mediciones de pH con compensación de temperatura.
- De FFKM, Ti y vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para la medición continua del pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Incluye | Celda y soporte |
| pH | De 0 a 14 |