Learn More
PGT Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PGT |
|---|---|
| Concentración | 0.22 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16832914
|
Proteintech
14327-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16822914
|
Proteintech
14327-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody is expected to detect the endogenous PGT protein.
Prostaglandin transporter (PGT), also known as SLCO2A1, has been identified as a functional prostaglandin (PG) carrier that mediates either the release of newly-synthesized PGs by cells and/or the uptake of PGs prior to intracellular oxidation. Northern blot analysis revealed that PGT mRNA has broad tissue distribution, suggesting its role in the transport and/ or metabolic clearance of PG in diverse tissues (8787677).Especificaciones
| PGT | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q92959, Q9EPT5 | |
| 24059, 6578 | |
| PGT Fusion Protein Ag5594 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLCO2A1 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| OATP2A1, PGT, Prostaglandin transporter, SLC21A2, SLCO2A1 | |
| SLCO2A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |