Learn More
PGPEP-1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081835 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18204351 100 μL 100 microlitros
18687968 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18204351
Marca: Novus Biologicals NBP258518
Rabbit Polyclonal Antibody
PGPEP-1 Polyclonal specifically detects PGPEP-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PGPEP-1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.4.19.3, Pcp, PGPIFLJ20208, PGP-IPAP-I, PGPMGC10812, Pyroglutamyl aminopeptidase I, pyroglutamyl-peptidase 1, pyroglutamyl-peptidase I5-oxoprolyl-peptidase, Pyrrolidone-carboxylate peptidase
Símbolos de los genes PGPEP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEQPRKAVVVTGFGPFGEHTVNASWIAVQELEKLGLGDSVDLHVYEIPVEYQTVQRLIPALWEKHS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54858
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only