missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGLYRP1/PGRP-S Antibody (188C424), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18075954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18075954 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18075954

Marca: Novus Biologicals NB10056719PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PGLYRP1/PGRP-S Monoclonal specifically detects PGLYRP1/PGRP-S in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGLYRP1/PGRP-S
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 188C424
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen peptidoglycan recognition protein 1, Peptidoglycan recognition protein short, PGLYRP, PGRPpeptidoglycan recognition protein, PGRP-SMGC126894, PGRPSMGC126896, TAG7, TNF superfamily, member 3 (LTB)-like (peptidoglycan recognition protein), TNFSF3L
Símbolos de los genes PGLYRP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to amino acids 165-180 (YVLKGHRDVQRTLSPG) of human PGRP-S (NP_005082).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8993.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.