missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGK2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 550
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18586594 0.1 mL; DyLight 550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586594 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299497R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PGK2 Polyclonal antibody specifically detects PGK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGK2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ417L20.2, EC 2.7.2.3, PGK-2, PGKB, PGKPS, phosphoglycerate kinase 2, phosphoglycerate kinase autosomal pseudogene, Phosphoglycerate kinase, testis specific
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PGK2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.