missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGD2 Synthase/PTGDS Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065974 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18625982 100 μg 100 microlitros
18600665 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18625982

Marca: Novus Biologicals NBP297406100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PGD2 Synthase/PTGDS Polyclonal antibody specifically detects PGD2 Synthase/PTGDS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGD2 Synthase/PTGDS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen Beta-trace protein, cerebrin-28, EC 5.3.99.2, Glutathione-independent PGD synthase, glutathione-independent PGD synthetase, lipocalin-type prostaglandin D synthase, Lipocalin-type prostaglandin-D synthase, L-PGDS, PDS, PGD2, PGD2 synthase, PGDS2, PGDSLPGDS, prostaglandin D synthase, prostaglandin D2 synthase (21kD, brain), prostaglandin D2 synthase 21kDa (brain), Prostaglandin-D2 synthase, prostaglandin-H2 D-isomerase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGD2 Synthase/PTGDS fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mast Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5730
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.