missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PGD2 Synthase/PTGDS Polyclonal antibody specifically detects PGD2 Synthase/PTGDS in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?