missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGD2 Synthase/PTGDS Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18762362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18762362 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18762362

Marca: Novus Biologicals NB11059909MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PGD2 Synthase/PTGDS Polyclonal antibody specifically detects PGD2 Synthase/PTGDS in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine, Feline, Fish, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGD2 Synthase/PTGDS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Simple Western
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Beta-trace protein, cerebrin-28, EC 5.3.99.2, Glutathione-independent PGD synthase, glutathione-independent PGD synthetase, lipocalin-type prostaglandin D synthase, Lipocalin-type prostaglandin-D synthase, L-PGDS, PDS, PGD2, PGD2 synthase, PGDS2, PGDSLPGDS, prostaglandin D synthase, prostaglandin D2 synthase (21kD, brain), prostaglandin D2 synthase 21kDa (brain), Prostaglandin-D2 synthase, prostaglandin-H2 D-isomerase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to region within residue 25-100 of human Prostaglandin D Synthase/Lipocalin. [Swiss-Prot# P41222]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mast Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5730
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.