Learn More
PGD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PGD |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16863504
|
Proteintech
14718-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16853504
|
Proteintech
14718-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
6-phosphogluconate dehydrogenase is the second dehydrogenase in the pentose phosphate shunt. Deficiency of this enzyme is generally asymptomatic, and the inheritance of this disorder is autosomal domit. Hemolysis results from combined deficiency of 6-phosphogluconate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactonase suggesting a synergism of the two enzymopathies.Especificaciones
| PGD | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P52209, P85968, Q9DCD0 | |
| 100360180, 110208, 5226 | |
| PGD Fusion Protein Ag6444 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PGD |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 6PGD, PGD, PGDH, phosphogluconate dehydrogenase | |
| PGD | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |