missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
6-phosphogluconate dehydrogenase is the second dehydrogenase in the pentose phosphate shunt. Deficiency of this enzyme is generally asymptomatic, and the inheritance of this disorder is autosomal domit. Hemolysis results from combined deficiency of 6-phosphogluconate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactonase suggesting a synergism of the two enzymopathies.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PGD |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PGD |
| N.º de referencia del gen | P52209, P85968, Q9DCD0 |
| Alias de gen | 6PGD, PGD, PGDH, phosphogluconate dehydrogenase |
| Símbolos de los genes | PGD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?