Learn More
PGC-1 beta Antibody (6C3F6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18656505 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18656505 0.025 mL 0.03 ml
18178017 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18656505
Marca: Novus Biologicals NBP2372490.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
PGC-1 beta Monoclonal specifically detects PGC-1 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PGC-1 beta
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 6C3F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686C1790, ERRL1, PERCFLJ14284, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta, PGC1, PGC1Bgamma, coactivator 1, beta, PPARGC1
Símbolos de los genes PPARGC1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PPARGC1B (AA: 195-414) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 113.2 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133522
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only