missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGAM2 Antibody (OTI4E9), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149896 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18149896 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149896

Marca: Novus Biologicals NBP273358IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PGAM2 Monoclonal specifically detects PGAM2 in Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGAM2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E9
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BPG-dependent PGAM 2, EC 3.1.3.13, EC 5.4.2.1, EC 5.4.2.4, Muscle-specific phosphoglycerate mutase, PGAM-MGSD10, PGAMMMGC88743, phosphoglycerate mutase 2, phosphoglycerate mutase 2 (muscle), Phosphoglycerate mutase isozyme M
Símbolos de los genes PGAM2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PGAM2 (NP_000028) produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5224.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.