missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGAM2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18028166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18028166 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18028166 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297695JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PGAM2 Polyclonal specifically detects PGAM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGAM2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BPG-dependent PGAM 2, EC 3.1.3.13, EC 5.4.2.1, EC 5.4.2.4, Muscle-specific phosphoglycerate mutase, PGAM-MGSD10, PGAMMMGC88743, phosphoglycerate mutase 2, phosphoglycerate mutase 2 (muscle), Phosphoglycerate mutase isozyme M
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGAM2 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5224
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.