Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
Código de producto. p-7228514
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
100 mL/min
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
65 W
115 W
180 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17798879
Marca: Schmidlin™ DBFTHG100EU
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
Especificaciones
Fondo (métrico) 58 cm
Caudal 100 mL/min
Altura (métrico) 49 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 55 in.
Anchura (métrico) 140 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99.9996%
Vataje 65 W
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.