Descripción
PFDN5 Polyclonal antibody specifically detects PFDN5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PFDN5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:200-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | c-myc binding protein, C-Myc-binding protein Mm-1, MM-1, MM1MGC71907, Myc modulator 1, myc modulator-1, PFD5MGC5329, prefoldin 5, prefoldin subunit 5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-154 of human PFDN5 (NP_002615.2). MAQSINITELNLPQLEMLKNQLDQEVEFLSTSIAQLKVVQTKYVEAKDCLNVLNKSNEGKELLVPLTSSMYVPGKLHDVEHVLIDVGTGYYVEKTAEDAKDFFKRKIDFLTKQMEKIQPALQEKHAMKQAVMEMMSQKIQQLTALGAAQATAKA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |