missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PFDN5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18668652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18668652 0.02 mL 0.02 ml
18657892 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18668652 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2948690.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PFDN5 Polyclonal antibody specifically detects PFDN5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PFDN5
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen c-myc binding protein, C-Myc-binding protein Mm-1, MM-1, MM1MGC71907, Myc modulator 1, myc modulator-1, PFD5MGC5329, prefoldin 5, prefoldin subunit 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-154 of human PFDN5 (NP_002615.2). MAQSINITELNLPQLEMLKNQLDQEVEFLSTSIAQLKVVQTKYVEAKDCLNVLNKSNEGKELLVPLTSSMYVPGKLHDVEHVLIDVGTGYYVEKTAEDAKDFFKRKIDFLTKQMEKIQPALQEKHAMKQAVMEMMSQKIQQLTALGAAQATAKA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5204
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.