missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PFDN2 Monoclonal antibody specifically detects PFDN2 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PFDN2 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 05 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | PFD2, prefoldin 2, prefoldin subunit 2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human PFDN2 (Uniprot#: Q9UHV9; Met1-Ser154). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?