missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-4989216, MedChemExpress

Código de producto. 16486346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486346 100 mg 100 miligramos
16495888 10 mg 10 miligramos
16492037 50 mg 50 miligramos
16418537 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486346

Marca: Medchem Express HY13864

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.

PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-4989216
CAS 1276553-09-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13FN6OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (76.24 mM)
SMILES N#CC1=C(N2CCOCC2)SC(C3=NC=NN3)=C1C4=CC=C(C#N)C=C4F
Peso molecular (g/mol) 380.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.