Learn More
Abnova™ PEX12 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAEHGAHFTAASVADDQPSIFEVVAQDSLMTAVRPALQHVVKVLAESNPTHYGFLWRWFDEIFTLLDLLLQQHYLSRTSASFSENFYGLKRIVMGDTHKSQRLASAGLPKQQLWKSIMFLVLLPYLKVKLEKLVSSLREEDEYSIHPPSSRWKRFYRAFLAAYPFVNMAWEGWFLVQQLRYILGKAQHHSPLLRLAGVQLGRLTVQDIQALEHKPAKASMMQQPARSVSEKINSALKKAVGGVALSLSTGLSVGVFFLQFLDWWYSSENQETIKSLTALPTPPPPVHLDYNSDSPLLPKMKTVCPLCRKTRVNDTVLATSGYVFCYRCVFHYVRSHQACPITGYPTEVQHLIKLYSPEN
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH31085 |
| ID de gen (Entrez) | 5193 |
| Nombre | peroxisomal biogenesis factor 12 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | PAF-3 |
| Símbolo de gen | PEX12 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |