Learn More
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7111758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631660 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15641660 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15671660 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15631660
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 1845191L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Reactivo ACS
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8030-30-6
Fórmula molecular C5H12
Peso molecular (g/mol) 72.15
Número MDL MFCD00009498
Clave InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nombre IUPAC pentano
SMILES CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Nombre de nota ACS reagent
% mín. CAS ≥25.0000%
% máx. CAS <50.0000%
Densidad 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 40°C to 60°C
Temperatura de inflamación −30°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Número UN UN3295
Grado Reactivo ACS