Learn More
behr Labor-Technik™ Frasco de PET
Descripción
- Ligeros y aptos para manipulación de alimentos
- Alta resistencia a productos químicos
- Ampliamente a prueba de difusión
- Resistente a temperaturas desde -40 ... +60 °C
- Vidrio transparente
- con tapón de polipropileno blanco
- Vidrio transparente
- Resistente a temperaturas desde -40 ... +60 °C
- Ampliamente a prueba de difusión
- Alta resistencia a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Blanco |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| N.° por paquete | 10 paquete |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 75mm |
| Mostrar más |