Learn More
Invitrogen™ Pertussis Toxin
Código de producto. 10151113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10151113 50 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10151113
Marca: Invitrogen™ PHZ1174
Formulation: Protein expressed in E. coli. Purity: >95%. Format: Lyophilized.
Islet-activating protein Pertussis toxin consists of an A protomer subunit (S1) which possesses both NAD+ glycohydrolase and ADP-ribosyltransferase activities, and B oligomer subunits (S2, S3, S4, and S5) which are responsible for attachment of the native toxin to eukaryotic cell surfaces. Pertussis toxin uncouples G proteins from receptors by ADP ribosylating a cysteine residue near the carboxyl terminus of the α subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2665068
Método de purificación PAGE
Cantidad 50 μg
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Propiedades del inhibidor Protein
Inhibidores GTPase Inhibitor
Condiciones de envío Wet Ice
Inhibición o diana específica G Proteins
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pertussis Toxin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pertussis toxin
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.