Learn More
Macherey-Nagel™ Peroxtesmo KO Qualitative Test Paper
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a azul/verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De blanco a azul/verde |
| Para utilizar con (aplicación) | For detection of Peroxidase in milk |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tiempo de prueba | 2 min |
| Tipo | Papel de prueba cualitativa |