missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peroxiredoxin 3 Antibody (1F8), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18199409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18199409 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18199409

Marca: Novus Biologicals NBP259425AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peroxiredoxin 3 Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Peroxiredoxin 3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antioxidant protein 1MGC104387, AOP-1MGC24293, AOP1PRO1748, EC 1.11.1.15, HBC189, MER5, peroxiredoxin 3, Peroxiredoxin III, peroxiredoxin-3, Protein MER5 homolog, prx-III, SP-22, thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Peroxiredoxin3 (63-256aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10935
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.