Learn More
Peroxiredoxin 2 Antibody (SAIC-34B-124) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
244.00€ - 578.00€
Especificaciones
| Antígeno | Peroxiredoxin 2 |
|---|---|
| Clon | SAIC-34B-124 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Mass Spectrometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18675154
|
Novus Biologicals
NBP3-20102-0.025mg |
0.025 mg |
244.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18673115
|
Novus Biologicals
NBP3-20102-0.2mg |
0.2 mg |
578.00€
0.20 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Peroxiredoxin 2 Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Mass SpectrometryEspecificaciones
| Peroxiredoxin 2 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 1.11.1, MGC4104, Natural killer cell-enhancing factor B, natural killer-enhancing factor B, NKEFBNKEF-B, peroxiredoxin 2, peroxiredoxin-2, PRPTDPX1, PRX2, PRXII, thiol-specific antioxidant 1, Thiol-specific antioxidant protein, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1, torin, TPX1, TSAEC 1.11.1.15 | |
| Peptide 'LSEDYGVLK', derived from the cellular redox regulator Peroxiredoxin-2, conjugated to KLH. | |
| Primary | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
| SAIC-34B-124 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Mass Spectrometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS | |
| 7001 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |