missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peroxiredoxin 2 Antibody (SAIC-34B-124) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Peroxiredoxin 2 Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Mass Spectrometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Peroxiredoxin 2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Mass Spectrometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SAIC-34B-124 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 1.11.1, MGC4104, Natural killer cell-enhancing factor B, natural killer-enhancing factor B, NKEFBNKEF-B, peroxiredoxin 2, peroxiredoxin-2, PRPTDPX1, PRX2, PRXII, thiol-specific antioxidant 1, Thiol-specific antioxidant protein, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1, torin, TPX1, TSAEC 1.11.1.15 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide 'LSEDYGVLK', derived from the cellular redox regulator Peroxiredoxin-2, conjugated to KLH. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?