Learn More
Gilson™ Tubos de bombas peristálticas para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4
Tienda Gilson ProductosDescripción
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Elección de los materiales
- Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
- Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,76 mm |
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Para utilizar con | Cabezal de bomba de flujo medio MF1 y MF4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Los tubos de flujo medio tienen topes de retención con codificación de color para el fácil reconocimiento del diámetro interno de los tubos. |
| Esterilidad | Estériles |
| Caudal | 3 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Color | Negro |
| Mostrar más |