missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Periostin/OSF-2 Antibody (POSTN/8951R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18644164 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18644164 20 μg 20 microgramos
18617534 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18644164

Marca: Novus Biologicals NBP32372520ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Periostin/OSF-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon POSTN/8951R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.