missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Periostin/OSF-2 Antibody (POSTN/8165R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150918 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150918 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150918 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324006CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Periostin/OSF-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon POSTN/8165R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa193-326) of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.