missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perilipin-3/TIP47 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18008693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18008693 0.1 mL 0.10 ml
18483792 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18008693

Marca: Novus Biologicals NBP187871

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Perilipin-3/TIP47 Polyclonal specifically detects Perilipin-3/TIP47 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Perilipin-3/TIP47
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cargo selection protein TIP47, M6PRBP1MGC2012, Mannose-6-phosphate receptor-binding protein 1, perilipin 3,47 kDa MPR-binding protein, perilipin-3, Placental protein 17,47 kDa mannose 6-phosphate receptor-binding protein, PP17MGC11117, tail-interacting protein, 47 kD, TIP47mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
Símbolos de los genes PLIN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SLGKLRATKQRAQEALLQLSQALSLMETVKQGVDQKLVEGQEKLHQMWLSWNQKQLQGPEKEPPKPEQVESRALTMFRDIAQQLQATCTSLGSSIQGLPTNVKDQVQQARRQVEDLQATFSSIHS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10226
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.