missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perilipin-2/ADFP Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18617846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18617846 25 μL 25 microlitros
18667846 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18617846

Marca: Novus Biologicals NBP24853225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Perilipin-2/ADFP Polyclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Perilipin-2/ADFP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQ
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.