Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
315.00€ - 639.00€
Especificaciones
| Dilución | Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC |
|---|---|
| Clasificación | Polyclonal |
| Símbolos de los genes | PLIN2 |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Contenido y almacenamiento | Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18715203
|
Novus Biologicals
NB110-40877SS |
315.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
18797653
|
Novus Biologicals
NB110-40877 |
639.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.Especificaciones
| Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC | |
| PLIN2 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only