Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18797653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. unitSize
18797653 0.10 ml
18715203 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18797653
Marca: Novus Biologicals NB11040877
Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Polyclonal
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG
For Research Use Only