Descripción
- Pulverizador de espuma
- Para tareas diarias de limpieza y desinfección, como limpiar superficies y fregar suelos.
- Ideal para su uso en instalaciones farmacéuticas, biofarmacéuticas y de productos sanitarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pulverizador de espuma |
| Color-coded | Sin |
| Formulario | Espuma |
| Scent | Original |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tareas diarias de limpieza y desinfección |
| Para utilizar con (equipo) | Para usar con 32 oz Frasco de PeridoxRTU (CR85335IR) |
| Tamaño | 0,9 L |
| Volumen (métrico) | 0,9 L |