Learn More
BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol
Código de producto. 17991302 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
5 litros
Código de producto. Tamaño unitSize
17991302 2 L 2 litros
17971302 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 17991302
Marca: BRAND™ 44103
Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
  • Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
  • Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color-coded No
Formulario Líquido concentrado
Scent Original
Esterilidad No estéril
Aspecto Light Yellow
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Translucent Yellow
Desechables Limited-use
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Tamaño 2 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tripotassium orthophosphate