missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perforin Antibody (PRF1/7077R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662128 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18662128 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18662128

Marca: Novus Biologicals NBP314154PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Perforin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PRF1/7077R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFPcytolysin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Perforin protein fragment (around aa 413-552) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14222)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5551
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.