missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perforin Antibody (B-D48), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18540807 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18540807 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314581R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Perforin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B-D48
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFPcytolysin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Natural human Perforin
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5551
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.