Learn More
Cloruro de perfluorooctanoilo, 97 %, Thermo Scientific™
47.84€ - 171.00€
CAS | 335-64-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8ClF15O |
Peso molecular (g/mol) | 432.51 |
Número MDL | MFCD00013654 |
Clave InChI | AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride |
PubChem CID | 78978 |
SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09294.06 |
5 g | |||||||
11377326
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09294.14 |
25 g |
171.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl cloruro de perfluorooctanoilo se derivatiza y utiliza en la determinación de amfetamina y metanfetamina en sangre. Puede usarse en los sectores de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y humedad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y alcoholes.
335-64-8 | |
432.51 | |
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N | |
78978 |
C8ClF15O | |
MFCD00013654 | |
perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O |
Especificaciones
Perfluorooctanoyl chloride | |
1.744 | |
C8ClF15O | |
MFCD00013654 | |
1809677 | |
perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride | |
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 8,8,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,2,2,8-pentadecafluorooctanoilo | |
78978 | |
97% |
335-64-8 | |
130°C to 132°C | |
1.3045 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O | |
432.51 | |
432.52 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-394-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno