Learn More
Perfluoro(alilbenceno), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11466994 5 g 5 g
11476994 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11466994
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21469.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 67899-41-6 | C9F10 | 298.083 g/mol
Perfluoro(allylbenzene) is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro(alilbenceno) se utiliza como intermediario farmacéutico y como sustancia química en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos del amoníaco y de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67899-41-6
Fórmula molecular C9F10
Peso molecular (g/mol) 298.083
Número MDL MFCD00153225
Clave InChI WRHBYJDZKRNITP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro allylbenzene, perfluoroallylbenzene, 3-pentafluorophenyl pentafluoro-1-propene, 3-pentafluorophenyl pentafluoroprop-1-ene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-enyl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, benzene,1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoro-2-propen-1-yl, acmc-1b8oa, 1-pentafluoroallyl pentafluorobenzene
PubChem CID 2775989
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-enil)benceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(=C(F)F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(allylbenzene)
Densidad 1.708
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.08
Porcentaje de pureza 97%