Learn More
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Antibody, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Polyclonal specifically detects Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P19021 |
| Alias de gen | PAL, pancreatic peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidyl alpha-amidating enzyme, peptidyl-alpha-hydroxyglycine alpha-amidating lyase, peptidylamidoglycolate lyase, peptidylglycine 2-hydroxylase, peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase, PHM |
| Símbolos de los genes | PAM |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?