Learn More
Pepsinogen A4/PGA4 Antibody (10), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18559815 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18559815 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18559815
Marca: Novus Biologicals NBP312536AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Pepsinogen A4/PGA4 Monoclonal antibody specifically detects Pepsinogen A4/PGA4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pepsinogen A4/PGA4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Pepsinogen A4/PGA4 (Accession#: NP_001073276.1; Met1-Ala388).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643847
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1