Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin From Porcine Stomach Mucosa
Código de producto. 11478220 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
11478220 100 g 100 g
11468220 50 g 50 g
11488220 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11478220
Marca: MP Biomedicals™ 0210259880
Pepsin cleaves peptides with an aromatic acid on either side of the peptide bond
Pepsin contains the “cathepsin” component which has milk curdling activity. It has a broad range of substrate activity and demonstrates an esterase acitivity.
  • CAS Number: 9001-75-6
  • EC Number: 232-629-3
  • MDL Number: MFCD00081840
  • Format: off white lyophilized powder
  • Specific activity: ≥1:10000
Used in preparation of Fab fragments from antibodies and to hydrolyze dry cervical samples in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Molecular Biology, Proteomics
Peso molecular ∽35000
Nombre Pepsin
Intervalo de pH 2.5 to 4.5
Cantidad 100 g
Fuente Porcine
Requisitos de almacenamiento 15° to 30°C
Formulario Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pepsin, 1:10,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pepsin