missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEPP2 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18763751 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18763751 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18763751

Marca: Novus Biologicals NBP237696G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PEPP2 Polyclonal antibody specifically detects PEPP2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEPP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ10667, FLJ26734, KIAA1686FLJ31492, PEPP-2, PEPP2phosphoinositol 3-phosphate-binding protein-2, PH domain-containing family A member 5, Phosphoinositol 3-phosphate-binding protein 2, pleckstrin homology domain containing, family A member 5, pleckstrin homology domain-containing family A member 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody maps to a region between residue 876 to 925 of human Pleckstrin Homology Domain Containing, Family A Member 6 using the numbering given in entry NP_061885.3 (GeneID 54477).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.