Learn More
Pentafluorofenilo 6-fenilnicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
55.25€ - 126.00€
CAS | 934570-41-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H8F5NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 365.26 |
Número MDL | MFCD09702345 |
Clave InChI | YUPUNKGUYBKZST-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate, pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester |
PubChem CID | 24229464 |
Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 6-fenilpiridina-3-carboxilato |
SMILES | FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10632295
|
Thermo Scientific Maybridge
CC21126CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
55.25€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10545364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC21126DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
126.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
934570-41-9 | |
365.26 | |
YUPUNKGUYBKZST-UHFFFAOYSA-N | |
24229464 | |
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F |
C18H8F5NO2 | |
MFCD09702345 | |
pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate, pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester | |
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 6-fenilpiridina-3-carboxilato |
Especificaciones
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09702345 | |
YUPUNKGUYBKZST-UHFFFAOYSA-N | |
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 6-fenilpiridina-3-carboxilato | |
24229464 | |
97% |
934570-41-9 | |
100.0 | |
C18H8F5NO2 | |
pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate, pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester | |
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F | |
365.26 | |
365.26 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia